Pentafluorphenyl-1-ethylensulfonat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28081-1G
PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA
336
EUR
APOSPC28081-1G
APOSPC28081-5G
Pentafluorphenyl-1-ethylensulfonat 95%
Pentafluorphenyl-1-ethylensulfonat
Formel:
C₈H₃F₅O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659554 CAS-Nummer: 452905-58-7 |