1,1-Difluorethylen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Vinylidenfluorid
PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 464 EUR
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluorethylen 99%
1,1-Difluorethylen
Formel: C₂H₂F₂
Molecular Weight: 64.03 g/mol
Siedepunkt: –83 °C
Schmelzpunkt: –144 °C
Dichte: 0.617
Flammpunkt: <–60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000448
CAS-Nummer: 75-38-7
UN: 1959
ADR: 2.1