3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2Z)-3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28144-1G
PC28144-5G
APOSPC28144-1GEA
180
EUR
APOSPC28144-1G
APOSPC28144-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Molecular Weight: 212.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871638 CAS-Nummer: 71682-89-8 |