4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 270 EUR
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₀H₅ClF₃N₃
Molecular Weight: 259.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140056
CAS-Nummer: 204394-70-7