N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28174-1G
PC28174-5G
APOSPC28174-1GEA
0
EUR
APOSPC28174-1G
APOSPC28174-5G
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea
Formel:
C₉H₉F₃N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314643 CAS-Nummer: 296277-59-3 |