3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28203-1G
APOSPC28203-1GEA 336 EUR
APOSPC28203-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile
Formel: C₉H₅ClFNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18426510
CAS-Nummer: 1263063-13-3