2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28205-1G PC28205-5G
APOSPC28205-1GEA 270 EUR
APOSPC28205-1G APOSPC28205-5G
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₀H₈FNO
Molecular Weight: 177.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18426512
CAS-Nummer: 1263063-10-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable