2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28209-1G
PC28209-5G
APOSPC28209-1GEA
336
EUR
APOSPC28209-1G
APOSPC28209-5G
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₇H₄FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18426520 CAS-Nummer: 1263063-16-6 |