2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28211-1G
PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA
270
EUR
APOSPC28211-1G
APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Formel:
C₈H₅ClFNO Molecular Weight: 185.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09152771 CAS-Nummer: 24115-19-3 |