Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-amino-2-fluorobenzoate
PC28215-25G
PC28215-5G
APOSPC28215-25GEA
417
EUR
APOSPC28215-25G
APOSPC28215-5G
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037918 CAS-Nummer: 56741-34-5 |