2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
PC28217-1G PC28217-5G
APOSPC28217-1GEA 180 EUR
APOSPC28217-1G APOSPC28217-5G
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, technische Qualität
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18252980
CAS-Nummer: 1280787-24-7