3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
PC28220-1G PC28220-5G
APOSPC28220-1GEA 270 EUR
APOSPC28220-1G APOSPC28220-5G
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025877
CAS-Nummer: 62739-04-2