(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28222-1G PC28222-5G
APOSPC28222-1GEA 336 EUR
APOSPC28222-1G APOSPC28222-5G
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇FOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12032275
CAS-Nummer: 957059-61-9