3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2828-1G PC2828-5G PC2828-25G
APOSPC2828-1GEA 42.2 EUR
APOSPC2828-1G APOSPC2828-5G APOSPC2828-25G
3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon 98%
3',5'-Difluor-4'-hydroxypropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O₂
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061287
CAS-Nummer: 178374-78-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR