4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 143 EUR
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure 98%
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoesäure
Formel: C₇HBrF₄O₂
Molecular Weight: 272.98 g/mol
Schmelzpunkt: 144…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075244
CAS-Nummer: 4707-24-8