5-Fluor-2-pyridincarbonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Cyan-5-fluorpyridin, 5-Fluor-2-pyridincarbonsäurenitril
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.5 EUR
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluor-2-pyridincarbonitril 97%
5-Fluor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃FN₂
Molecular Weight: 122,1 g/mol
Schmelzpunkt: 35…41 °C
Flammpunkt: 98,9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08741371
CAS-Nummer: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III