5-Fluor-2-methoxybenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC2832-1G PC2832-25G PC2832-5G
APOSPC2832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2832-1G APOSPC2832-25G APOSPC2832-5G
5-Fluor-2-methoxybenzylbromid 97%
5-Fluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Schmelzpunkt: 58…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671769
CAS-Nummer: 700381-18-6
UN: 3261
ADR: 8,III