1,3-Difluor-4-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Difluoroiodobenzene, 2,4-Difluoro-1-iodobenzene
PC2834-100G
APOSPC2834-100GEA 58 EUR
APOSPC2834-100G
1,3-Difluor-4-iodbenzol 98%
1,3-Difluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃F₂I
Molecular Weight: 239,99 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Dichte: 2,006 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040151
CAS-Nummer: 2265-93-2