(±)-2,4-Difluormandelsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
PC2842A-1G
PC2842A-25G
PC2842A-5G
APOSPC2842A-1GEA
40.6
EUR
APOSPC2842A-1G
APOSPC2842A-25G
APOSPC2842A-5G
(±)-2,4-Difluormandelsäure
(±)-2,4-Difluormandelsäure
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188.13 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061296 CAS-Nummer: 132741-30-1 |