1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
PC2847QP-100G PC2847QP-25G PC2847QP-5G
APOSPC2847QP-100GEA 132 EUR
APOSPC2847QP-100G APOSPC2847QP-25G APOSPC2847QP-5G
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol 97%
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molecular Weight: 223,02 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Dichte: 1,631 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221465
CAS-Nummer: 5905-69-1
UN: 1993
ADR: 3,III