4-(Difluormethoxy)iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
PC2847R-25G
APOSPC2847R-25GEA 88.6 EUR
APOSPC2847R-25G
4-(Difluormethoxy)iodbenzol 98%
4-(Difluormethoxy)iodbenzol
Formel: C₇H₅F₂IO
Molecular Weight: 270,0153 g/mol
Siedepunkt: 217…219 °C
Dichte: 1,871 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085008
CAS-Nummer: 128140-82-9