1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC2847S-100G PC2847S-25G PC2847S-5G
APOSPC2847S-100GEA 195 EUR
APOSPC2847S-100G APOSPC2847S-25G APOSPC2847S-5G
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol 98%
1-(Difluormethoxy)-4-nitrobenzol
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 189,12 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 33…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085009
CAS-Nummer: 1544-86-1