2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
PC2847T-1G PC2847T-25G PC2847T-5G
APOSPC2847T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2847T-1G APOSPC2847T-25G APOSPC2847T-5G
2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon 97%
2-Brom-4'-(difluormethoxy)acetophenon
Formel: C₉H₇BrF₂O₂
Schmelzpunkt: 63…68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052200
CAS-Nummer: 141134-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III