4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Difluoromethoxy)-4-methylbenzene
PC2848M-1G PC2848M-5G
APOSPC2848M-1GEA 180 EUR
APOSPC2848M-1G APOSPC2848M-5G
4-(Difluoromethoxy)toluene 97%
4-(Difluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₈F₂O
Molecular Weight: 158.15 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042253
CAS-Nummer: 1583-83-1
UN: 1993
ADR: 3 III