2,4-Difluor-6-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2849T-100G PC2849T-25G PC2849T-5G
APOSPC2849T-100GEA 184 EUR
APOSPC2849T-100G APOSPC2849T-25G APOSPC2849T-5G
2,4-Difluor-6-nitroanilin 98%
2,4-Difluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molecular Weight: 174.11 g/mol
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034058
CAS-Nummer: 364-30-7