1,4-Difluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Difluoronitrobenzene
PC2860-100G
PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA
33.5
EUR
APOSPC2860-100G
APOSPC2860-50G
1,4-Difluor-2-nitrobenzol 98%
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Molecular Weight: 159,09 g/mol Siedepunkt: 206…207 °C Schmelzpunkt: –11,7 °C Dichte: 1,467 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007054 CAS-Nummer: 364-74-9 EINECS: 206-663-4 |