1,2-Difluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2862-100G
PC2862-500G
APOSPC2862-100GEA
21.9
EUR
APOSPC2862-100G
APOSPC2862-500G
1,2-Difluor-4-nitrobenzol 99%
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃F₂NO₂ Siedepunkt: 76…80 °C/11mmHg Dichte: 1,437 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007198 CAS-Nummer: 369-34-6 EINECS: 206-718-2 |