2,3-Difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC2865-25G
PC2865-5G
APOSPC2865-25GEA
39.3
EUR
APOSPC2865-25G
APOSPC2865-5G
2,3-Difluorphenol 98%
2,3-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O Molecular Weight: 130.09 g/mol Siedepunkt: 53…55 °C/25mmHg Schmelzpunkt: 34…38 °C Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010262 CAS-Nummer: 6418-38-8 UN: 1325 ADR: 4.1 III |