3,5-Difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2872-100G PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA 256 EUR
APOSPC2872-100G APOSPC2872-25G
3,5-Difluorphenol 98%
3,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130.09 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Dichte: 1.566
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002255
CAS-Nummer: 2713-34-0
UN: 2925
ADR: 4.1+8 II