5-Fluor-1-naphthaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2874-1G
PC2874-5G
APOSPC2874-1GEA
132
EUR
APOSPC2874-1G
APOSPC2874-5G
5-Fluor-1-naphthaldehyd 98%
5-Fluor-1-naphthaldehyd
Formel:
C₁₁H₇FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258965 CAS-Nummer: 110931-86-7 |