(2,5-Difluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Difluorophenylacetic acid
PC2874C-25G PC2874C-5G
APOSPC2874C-25GEA 65.4 EUR
APOSPC2874C-25G APOSPC2874C-5G
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure 97%
(2,5-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 172.13 g/mol
Siedepunkt: 259
Schmelzpunkt: 123…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010000
CAS-Nummer: 85068-27-5
EINECS: 285-288-8