(3,4-Difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorophenylacetic acid
PC2874E-100G PC2874E-25G PC2874E-5G
APOSPC2874E-100GEA 143 EUR
APOSPC2874E-100G APOSPC2874E-25G APOSPC2874E-5G
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010002
CAS-Nummer: 658-93-5
EINECS: 211-527-2