(2,3-Difluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Difluorbenzylcyanid
PC2874EF-25G
PC2874EF-5G
PC2874EF-100G
APOSPC2874EF-25GEA
72.5
EUR
APOSPC2874EF-25G
APOSPC2874EF-5G
APOSPC2874EF-100G
(2,3-Difluorphenyl)acetonitril 97%
(2,3-Difluorphenyl)acetonitril
Formel:
C₈H₅F₂N Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061277 CAS-Nummer: 145689-34-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |