(3,4-Difluorphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluorbenzylcyanid
PC2874EK-100G PC2874EK-25G PC2874EK-5G
APOSPC2874EK-100GEA 0 EUR
APOSPC2874EK-100G APOSPC2874EK-25G APOSPC2874EK-5G
(3,4-Difluorphenyl)acetonitril 97%
(3,4-Difluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153,13 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/13mmHg
Dichte: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009974
CAS-Nummer: 658-99-1
EINECS: 211-528-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III