2,3-Difluor-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2874G-1G PC2874G-5G PC2874G-10G
APOSPC2874G-1GEA 72.5 EUR
APOSPC2874G-1G APOSPC2874G-5G APOSPC2874G-10G
2,3-Difluor-DL-phenylalanin 97%
2,3-Difluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061301
CAS-Nummer: 236754-62-4