2,5-Difluor-DL-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-(2,5-difluorophenyl)propanoic acid, H-DL-Phe(2,5-DiF)-OH
PC2874I-1G PC2874I-5G PC2874I-25G
APOSPC2874I-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2874I-1G APOSPC2874I-5G APOSPC2874I-25G
2,5-Difluor-DL-phenylalanin
2,5-Difluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 201,170 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061303
CAS-Nummer: 32133-38-3