3,4-Difluor-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2874K-1G PC2874K-250MG
APOSPC2874K-1GEA 75.4 EUR
APOSPC2874K-1G APOSPC2874K-250MG
3,4-Difluor-DL-phenylalanin 97%
3,4-Difluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₉F₂NO₂
Molecular Weight: 201.18 g/mol
Schmelzpunkt: 237…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061307
CAS-Nummer: 32133-36-1