2,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,4-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,4-Difluorphenylhydrazin Hydrochlorid
PC2874V-100G PC2874V-25G PC2874V-5G
APOSPC2874V-100GEA 77 EUR
APOSPC2874V-100G APOSPC2874V-25G APOSPC2874V-5G
2,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid, technische Qualität
2,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇ClF₂N₂
Molecular Weight: 180,58 g/mol
Schmelzpunkt: 250…260 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013383
CAS-Nummer: 51523-79-6