2,5-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,5-Difluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,5-Difluorphenylhydrazin Hydrochlorid, 2,5-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid
PC2874X-10G
PC2874X-5G
APOSPC2874X-10GEA
58
EUR
APOSPC2874X-10G
APOSPC2874X-5G
2,5-Difluorphenylhydraziniumchlorid 97%
2,5-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇ClF₂N₂ Molecular Weight: 180.58 g/mol Schmelzpunkt: 210…211 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013385 CAS-Nummer: 175135-73-6 |