1-(2,4-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2875-10G
PC2875-1G
PC2875-5G
APOSPC2875-10GEA
208
EUR
APOSPC2875-10G
APOSPC2875-1G
APOSPC2875-5G
1-(2,4-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
1-(2,4-Difluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀ClF₂N₅ Schmelzpunkt: 226…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053015 CAS-Nummer: 66088-52-6 |