2,4-Difluorphenylisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 232 EUR
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorphenylisocyanat 98%
2,4-Difluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155.1 g/mol
Siedepunkt: 42 °C
Dichte: 1.309 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001997
CAS-Nummer: 59025-55-7
UN: 2478
ADR: 3+6.1 III