2,6-Difluorphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorphenylisocyanat 97%
2,6-Difluorphenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
Molecular Weight: 155.1 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 22…25 °C
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001998
CAS-Nummer: 65295-69-4
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1 II