2,5-Difluorphenylisothiocyanat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
PC2875M-5G
APOSPC2875M-5GEA 284 EUR
APOSPC2875M-5G
2,5-Difluorphenylisothiocyanat 98+%
2,5-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Molecular Weight: 171,17 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/35mmHg
Dichte: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041046
CAS-Nummer: 206559-57-1