1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(2,4-Difluorphenyl)thioharnstoff, 2,4-Difluorphenylthioharnstoff
PC2876-1G
PC2876-25G
PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2876-1G
APOSPC2876-25G
APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff 97%
1-(2,4-Difluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 188,2 g/mol Schmelzpunkt: 164…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041150 CAS-Nummer: 175277-76-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |