1,3-Difluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 354 EUR
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluorpropan 97%
1,3-Difluoropropane
Formel: C₃H₆F₂
Siedepunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040969
CAS-Nummer: 462-39-5