2,2-Difluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 290 EUR
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluorpropan 97%
2,2-Difluoropropane
Formel: C₃H₆F₂
Siedepunkt: –1 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 420-45-1
UN: 3161
ADR: 2.1,