1,3-Difluor-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 255 EUR
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluor-2-propanol 97%
1,3-Difluor-2-propanol
Formel: C₃H₆F₂O
Molecular Weight: 96,08 g/mol
Siedepunkt: 127 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000452
CAS-Nummer: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
UN: 1987
ADR: 3,III