2',4'-Difluorpropiophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2880-25G PC2880-5G PC2880-100G
APOSPC2880-25GEA 62.5 EUR
APOSPC2880-25G APOSPC2880-5G APOSPC2880-100G
2',4'-Difluorpropiophenon 97%
2',4'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Molecular Weight: 170,16 g/mol
Siedepunkt: 51…52 °C/2mmHg
Dichte: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015507
CAS-Nummer: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4