2',5'-Difluorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2,5-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2881-10G
PC2881-1G
PC2881-5G
APOSPC2881-10GEA
50.9
EUR
APOSPC2881-10G
APOSPC2881-1G
APOSPC2881-5G
2',5'-Difluorpropiophenon 98%
2',5'-Difluorpropiophenon
Formel:
C₉H₈F₂O Molecular Weight: 170,16 g/mol Siedepunkt: 39…40 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015509 CAS-Nummer: 29112-90-1 |