2',6'-Difluorpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,6-Difluorophenyl)propan-1-one
PC2882-10G PC2882-1G PC2882-5G
APOSPC2882-10GEA 69.6 EUR
APOSPC2882-10G APOSPC2882-1G APOSPC2882-5G
2',6'-Difluorpropiophenon
2',6'-Difluorpropiophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Molecular Weight: 170.16 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C/4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015506
CAS-Nummer: 85068-31-1
EINECS: 285-293-5